Learn More
C4orf33 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563930
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721702
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TKWEGKAYLP WSYFPPNVTK FNSFAIHGSK DKRSYEALYP VPQHELQQGQ KPDFHCLEYF KSFNFNTLLG EEWKQPESDL WLI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 84%.
C4orf33 Polyclonal antibody specifically detects C4orf33 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C4orf33
Polyclonal
Unconjugated
C4orf33
C4orf33; chromosome 4 open reading frame 33; UPF0462 protein C4orf33
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
132321
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N1A6
C4orf33
Recombinant protein corresponding to Human C4orf33