missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C4orf46 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA551210

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15625135

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The antibody detects endogenous levels of total C4orf46 protein.

C4orf46 Polyclonal antibody specifically detects C4orf46 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

C4orf46
Polyclonal
Unconjugated
C4orf46
4930579G24Rik; C4orf46; chromosome 4 open reading frame 46; RCDG1; Renal cancer differentiation gene 1 protein; RIKEN cDNA 4930579G24 gene; uncharacterized protein C4orf46 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
201725
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q504U0
C4orf46
Full length fusion protein of human C4orf46
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote