missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C4orf47 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15869463
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15869463 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15869463 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA571056

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 93%; Zebrafish: 86%.

C4orf47 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C4orf47
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen C4orf47
Gen-Zugriffsnummer A7E2U8
Gen-Alias C4orf47; Chr4_1746; chromosome 4 open reading frame 47; UPF0602 protein C4orf47
Gensymbole C4orf47
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human C4orf47.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 441054
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.