missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C5orf24 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 24319-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882795

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

C5orf24 is a protein coding gene.
Spezifikation

Spezifikation

C5orf24
0.45 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q7Z6I8
C5orf24, UPF0461 protein C5orf24
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
134553
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
C5orf24
Liquid
C5orf24
C5orf24 Fusion Protein Ag19534
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation