missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C5orf24 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA563476

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15741252

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: KPSCLNEDAM RAADQFDIYS SQQSKYSHTV NHKPMVCQRQ DPLNETHLQT TSGRSIEIKD ELKKKKNLNR SGKRG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 86%.

C5orf24 Polyclonal antibody specifically detects C5orf24 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

C5orf24
Polyclonal
Unconjugated
C5orf24
C5orf24; chromosome 5 open reading frame 24; UPF0461 protein; UPF0461 protein C5orf24
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
134553
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7Z6I8
C5orf24
Recombinant protein corresponding to Human C5orf24
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only