missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C5orf33 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA558359

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15706241

  • 478.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: RALNIERAHD ERSEASGPQL LPVRALNEVF IGESLSSRAS YYEISVDDGP WEKQKSSGLN LCTGTGSKAW SFNINRVATQ AVEDVLNIAK RQGNLSL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 94%.

C5orf33 Polyclonal antibody specifically detects C5orf33 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C5orf33
Polyclonal
Unconjugated
NADK2
C5orf33; DECRD; Mitochondrial NAD kinase; MNADK; NAD kinase 2, mitochondrial; NAD kinase domain containing 1; NAD kinase domain-containing protein 1, mitochondrial; NADK2; Nadkd1; RGD1306809
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
133686, 365699, 68646
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q1HCL7, Q4G0N4, Q8C5H8
NADK2
Recombinant protein corresponding to Human C5orf33
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only