missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C6orf150 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 26416-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16884885

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The exact function of C6orf150 remains unknown.
Spezifikation

Spezifikation

C6orf150
Polyclonal
Unconjugated
CGAS
C6orf150, cGAS, Cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, MB21D1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115004
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8N884
CGAS
C6orf150 Fusion Protein Ag23455
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote