Learn More
C6orf62 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15784411
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KQFLHVLSRK DKTGIVVNNP NQSVFLFIDR QHLQTPKNKA TIFKLCSICL YLPQEQLTHW AVGTIEDHLR PYMPE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
C6orf62 Polyclonal antibody specifically detects C6orf62 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C6orf62
Polyclonal
Unconjugated
C6orf62
8030460C05Rik; BC005537; C6orf62; C78201; cDNA sequence BC005537; cf062; chromosome 6 open reading frame 62; dJ30M3.2; HBV XAg-transactivated protein 12; HBV X-transactivated gene 12 protein; HBV X-transactivated protein 12; Nbla00237; Uncharacterized protein C6orf62; uncharacterized protein C6orf62 homolog; XTP12
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
81688
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9GZU0
C6orf62
Recombinant protein corresponding to Human C6orf62