missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C7orf43 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 27790-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885825

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The predicted MW of C7orf43 is 62 kDa. 27790-1-AP recognizes a 65-70 kDa band possibly due to phosphorylation.

The function of this protein remains unknown.
Spezifikation

Spezifikation

C7orf43
Polyclonal
Unconjugated
C7orf43
C7orf43
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
288545, 55262
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8WVR3
C7orf43, RGD1305455
C7orf43 Fusion Protein Ag27149
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote