Learn More
C7orf57 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554372
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15782301
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ISNGYKDEWL QQQQRADSDK RTPKTSRASV LSQSPRDLEG PQDAARLQDA EASEGPEDTP GPEESVSAST PA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 59%, Rat - 57%.
C7orf57 Polyclonal antibody specifically detects C7orf57 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C7orf57
Polyclonal
Unconjugated
C7orf57
C7orf57; chromosome 7 open reading frame 57; uncharacterized protein C7orf57
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
136288
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NEG2
C7orf57
Recombinant protein corresponding to Human C7orf57