Learn More
C7orf61 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563854
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15781622
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QVVETLRLVE LPKEAKPKLG ESPELADPCV LAKTTEETEV ELGQQGQSLL QLPRTAVKSV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 32%, Rat - 31%.
C7orf61 Polyclonal antibody specifically detects C7orf61 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C7orf61
Polyclonal
Unconjugated
C7orf61
C7orf61; chromosome 7 open reading frame 61; uncharacterized protein C7orf61
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
402573
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IZ16
C7orf61
Recombinant protein corresponding to Human C7orf61