missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C8G Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15655125
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15655125 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15655125 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA551203

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total C8G protein.

C8G is one of the three polypeptides that constitute C8, a component of the complement system. C8 participates in the formation of Membrane Attack Complex (MAC). Patients with deficiency in C8 are vulnerable to certain bacteria infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C8G
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen C8G
Gen-Zugriffsnummer P07360
Gen-Alias C8C; C8G; complement component 8, gamma polypeptide; complement component C8 gamma chain
Gensymbole C8G
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Full length fusion protein of human C8G.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 733
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.