Learn More
C8G Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15729021
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: STIQPKANFD AQQFAGTWLL VAVGSACRFL QEQGHRAEAT TLHVAPQGTA MAVSTFRKLD GICWQVRQLY GDTGVLGRFL LQARGARGAV HVVVAET Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 78%.
C8G Polyclonal antibody specifically detects C8G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C8G
Polyclonal
Unconjugated
C8G
C8C; C8G; complement component 8, gamma polypeptide; complement component C8 gamma chain
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
733
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P07360
C8G
Recombinant protein corresponding to Human C8G