Learn More
C8orf48 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555618
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15713541
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DFLTRIGEAH QDFPRLSDDP RIIWKRLTEK SHIRYSGFER SETEQKMQRD GNSACHLPFS LPFLKRLTLI KPELVIVNDN V Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 41%, Rat - 26%.
C8orf48 Polyclonal antibody specifically detects C8orf48 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C8orf48
Polyclonal
Unconjugated
C8orf48
C8orf48; chromosome 8 open reading frame 48; uncharacterized protein C8orf48
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
157773
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96LL4
C8orf48
Recombinant protein corresponding to Human C8orf48