Learn More
C9orf40 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15717751
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VASRQHNEEF WQYNTFQYWR NPLPPIDLAD IEDLSEDTLT EATLQGRNEG AEVDME Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 66%, Rat - 70%.
The function of C9orf40 remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
C9orf40
Polyclonal
Unconjugated
C9orf40
C9orf40; chromosome 9 open reading frame 40; FLJ10110; uncharacterized protein C9orf40
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55071
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IXQ3
C9orf40
Recombinant protein corresponding to Human C9orf40