missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C9orf66 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA557352

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15725251

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: RPTRLPRRLS PFWDPATCKN LEGGAGEVVR GRDPRRLRTS RSTEILGEDL AGPSAGAAAR PAAPPPQPRE PGA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 34%, Rat - 35%.

C9orf66 Polyclonal antibody specifically detects C9orf66 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C9orf66
Polyclonal
Unconjugated
C9orf66
C9orf66; chromosome 9 open reading frame 66; uncharacterized protein C9orf66
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
157983
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5T8R8
C9orf66
Recombinant protein corresponding to Human C9orf66
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only