Learn More
Abnova™ CA2 (Human) Recombinant Protein
Human CA2 partial ORF (NP_000058.1, 191 a.a. - 260 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000058.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 760 |
Name | carbonic anhydrase II |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16033705
|
Abnova™
H00000760-Q01.10UG |
10 μg |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043705
|
Abnova™
H00000760-Q01.25UG |
25 μg |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sequence: WTYPGSLTTPPLLECVTWIVLKEPISVSSEQVLKFRKLNFNGEGEPEELMVDNWRPAQPLKNRQIKASFK
Spezifikation
NP_000058.1 | |
carbonic anhydrase II | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CA-II, CAII, Car2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
760 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CA2 | |
GST |