Learn More
Abnova™ CA2 (Human) Recombinant Protein
Human CA2 partial ORF (NP_000058.1, 191 a.a. - 260 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000760-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043705
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: WTYPGSLTTPPLLECVTWIVLKEPISVSSEQVLKFRKLNFNGEGEPEELMVDNWRPAQPLKNRQIKASFK
Spezifikation
Spezifikation
NP_000058.1
carbonic anhydrase II
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CA2
GST
760
Wheat germ expression system
25 μg
CA-II, CAII, Car2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer