Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 hellgrauen Türen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3053304130544
Weitere Details : Netto-Gewicht : 102.51000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1835 mm | |
Chemikalienschrank | |
751 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
810 mm | |
106,50 kg | |
Grau | |
520 mm | |
Festes Fenster | |
3 | |
Konform mit DIN EN16121/16122 |
3 Einlegeböden (60 kg Kapazität, pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen | |
493 mm | |
Stahl | |
520 x 810 x 1950 mm | |
493 x 751 x 1835 mm | |
Standard | |
1950 mm | |
CS.195.081.WDFW | |
2 |