Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 hellgrauen Türen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3049304130507
Weitere Details : Netto-Gewicht : 92.43000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15964666
  • 1155.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
990 mm
Chemikalienschrank
996 mm
pulverbeschichtet struktur
1055 mm
102,50 kg
Anthrazitgrau, Hellgrau
520 mm
Festes Fenster
3
Konform mit DIN EN16121/16122
3 66 l-Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
493 mm
Stahl
520 x 1055 x 1105 mm
493 x 996 x 990 mm
Ausziehbar
1105 mm
CS.110.105.WDFW
2