Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 hellgrauen Türen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
863.90 € - 1722.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 16121/16122 konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 520 mm |
Innentiefe (metrisch) | 493 mm |
Material | Stahlblech |
Produkttyp | Chemikalienschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Außenhöhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Außenhöhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15965056
|
asecos™
3053104130534 |
2 Einlegeböden (60 kg Kapazität, verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | 1105 mm |
863.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15985056
|
asecos™
3053104130536 |
2 Einlegeböden (60 kg Kapazität, pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | 1105 mm |
879.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15283048
|
asecos™
3049604130508 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | 1950 mm |
1150.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15974656
|
asecos™
3049304130498 |
2 Einlegeböden (100 kg Kapazität, verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | 1105 mm |
906.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15994656
|
asecos™
3049304130500 |
2 Einlegeböden (100 kg Kapazität, pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | 1105 mm |
916.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15935066
|
asecos™
3053104130541 |
3 25 l-Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | 1105 mm |
1097.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15964666
|
asecos™
3049304130507 |
3 66 l-Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | 1105 mm |
1155.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15915176
|
asecos™
3053304130542 |
3 Einlegeböden (60 kg Kapazität, verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | 1950 mm |
1102.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15935176
|
asecos™
3053304130544 |
3 Einlegeböden (60 kg Kapazität, pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | 1950 mm |
1113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15924866
|
asecos™
3049604130510 |
3 Einlegeböden (100 kg Kapazität, pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | 1950 mm |
1160.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15975176
|
asecos™
3053304130548 |
4 22 l-Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | 1950 mm |
1441.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15984866
|
asecos™
3049604130516 |
4 33 l-Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | 1950 mm |
1499.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15995176
|
asecos™
3053304130550 |
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | 1950 mm |
1722.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
DIN EN 16121/16122 konform | |
493 mm | |
Chemikalienschrank | |
2 |
520 mm | |
Stahlblech | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
Pulverbeschichtet struktur |