Learn More
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3049704030518
Weitere Details : Netto-Gewicht : 156.78000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
- Zertifikate: konform mit EN 16121/16122
Spezifikation
1835 mm | |
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen | |
493 mm | |
Stahl | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Ausziehbar | |
1950 mm | |
CS.195.105.FD | |
2 |
Groß | |
Chemikalienschrank | |
996 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
1055 mm | |
174,00 kg | |
Grau, Gelb | |
520 mm | |
Gefaltet | |
6 | |
Konform mit DIN EN16121/16122 |