Learn More
CABLES1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18695662 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18695662 0.02 mL 0.02 Milliliter
18671082 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18695662 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2926970.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CABLES1 Polyclonal antibody specifically detects CABLES1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CABLES1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias CABL1, CABLES, Cdk5 and Abl enzyme substrate 1, CDK5 and ABL1 enzyme substrate 1, FLJ35924, HsT2563, IK3-1, Interactor with CDK3 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-368 of human CABLES1 (NP_612384.1). MLSKRGCHARIYADFPIRRLISQRSSLETLEDIEENAPLRRCRTLSGSPRPKNFKKIHFIKNMRQHDTRNGRIVLISGRRSFCSIFSVLPYRDSTQVGDLKLDGGRQSTGAVSLKEIIGLEGVELGADGKTVSYTQFLLPTNAFGARRNTIDSTSSFSQFRNLSHRSLSIGRASGTQGSLDTGSDLGDFMDYDPNLLDDPQWPCGKHKRVLIFPSYMTTVIDYVKPSDLKKDMNETFKEKFPHIKLTLSKIRSLKREMRKLAQEDCGLEEPTVAMAFVYFEKLALKGKLNKQNRKLCAGACVLLAAKIGSDLKKHEVKHLIDKLEEKFRLNRRELIAFEFPVLVALEFALHLPEHEVMPHYRRLVQSS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 91768
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG