Learn More
Cadaverine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Diaminopentane |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2 |
| Formelmasse | 102.1157 |