Learn More
Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor
316 Nabe aus Edelstahl mit 316 Edelstahlschlauch
Marke:  Cadence Science™ 9870
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12220kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11796824
Menge Preis
1 934.56 € / 12 Stück
4 655.78 € / 12 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 01-07-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
316 Nabe aus Edelstahl mit 316 Edelstahlschlauch
  • Nadeln 14-825-16A bis -16N und 14-818-106A bis -106C sind alle mit vernickelten Naben und Nadeln aus 304-Edelstahl ausgestattet
  • Nadeln 01-290-29 bis -35 sind mit Micro-Mate™ Luer-Gewindeanschlüssen (weiblich) aus 316 Edelstahl und Nadeln aus 316-Edelstahl ausgestattet
  • Alle Nadeln verfügen über 90° schräge stumpfe Spitzen
Spezifikation
Spezifikation
14 ga
Micro-Mate™ Edelstahl
Pipettiernadel
Stumpfe Spitze mit 90°-Winkel
Edelstahl
4 in.
12 needles
101,6 mm
Für manuelle und automatische volumetrische Dispenser, Dilutoren, Pipettierer und für Laborverfahren
Luer-Anschluss (weiblich)