Learn More
Cadence Science™ Nadeln zum nicht-stanzenden Durchdringen von Septen
Nadeln ermöglichen einfacheres Eindringen und minimieren Stanzrückstände und die Nachführung
1500.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für einfacheres Eindringen und Minimieren von Stanzrückständen und Nachführung
Produkttyp Zugangskanülen
Menge 12 Nadeln
Art der Kanülenspitze Ende gebogen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Länge (angloamerikanisch) Kanüle Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Länge (angloamerikanisch) Kanüle Preis Menge & Verfügbarkeit  
11726834
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cadence Science™
9862
20 G 1 Zoll
1500.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11796844
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cadence Science™
9861
18 G 12 Zoll
1500.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11786844
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cadence Science™
9860
18 G 6 Zoll
1500.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11736834
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cadence Science™
9863
20 G 6 Zoll
1500.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11766844
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cadence Science™
9864
20 G 8 Zoll
1500.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11776844
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cadence Science™
9865
20 G 12 Zoll
1500.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nadeln ermöglichen einfacheres Eindringen und minimieren Stanzrückstände und die Nachführung
  • Micro-Mate Ansatz aus 316er Edelstahl
  • Schläuche aus 316er Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Für einfacheres Eindringen und Minimieren von Stanzrückständen und Nachführung
Zugangskanülen
12 Nadeln
Ende gebogen