Learn More
Cadence Science™ Nadeln zum nicht-stanzenden Durchdringen von Septen
Nadeln ermöglichen einfacheres Eindringen und minimieren Stanzrückstände und die Nachführung
Marke: Cadence Science™ 9863
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Nadeln ermöglichen einfacheres Eindringen und minimieren Stanzrückstände und die Nachführung
- Micro-Mate Ansatz aus 316er Edelstahl
- Schläuche aus 316er Edelstahl
Spezifikation
Ansatz aus Edelstahl | |
Für einfacheres Eindringen und Minimieren von Stanzrückständen und Nachführung | |
Zugangskanülen | |
Ende gebogen |
20 G | |
6 Zoll | |
12 Nadeln |