Learn More
Cadence Science™ Druckkontroll-Glasspritzen
Marke: Cadence Science™ 14-825-13D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22700kg
Beschreibung
- Verchromte Daumen- und Fingerringe für einfache Bedienung mit einer Hand
- Nützlich für die Injektion viskoser Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten, die einen höheren Druck erfordern
Spezifikation
Injektion viskoser Flüssigkeiten und für Injektionen in schwer zu durchdringende Knochengelenke | |
0.2 ml | |
Lock-Konus |
Spritze zur Druckkontrolle | |
5 ml |