Learn More
Cadmium-2,4-pentanedionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051784
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14689-45-3
C10H14CdO4
310.63
MFCD00040412
JXULEGTWCQDLTM-FDGPNNRMSA-L
cadmium acetylacetonate, cd acac 2, 2,4-pentanedione cadmium derivative
53393513
cadmium(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
[Cd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14689-45-3
C10H14CdO4
310.63
MFCD00040412
JXULEGTWCQDLTM-FDGPNNRMSA-L
cadmium acetylacetonate, cd acac 2, 2,4-pentanedione cadmium derivative
53393513
cadmium(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
[Cd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Cadmium 2,4-pentanedionate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cadmium 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2570
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 3.9g/L.
Formelmasse 310.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver