Learn More
Alfa Aesar™ Cadmiumbromathydrat, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ A17964.06
Weitere Details : CAS : 14518-94-6 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 1450 Chem class : 5.1 Pack group : II
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325149
  • 26.32 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
14518-94-6
368.216
VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
14598111
[O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Cd+2]
Br2CdO6
MFCD00015991
cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
Cadmium(2+);dibromat
Spezifikation
Cadmium bromate hydrate
Br2CdO6
MFCD00015991
cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
[O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Cd+2]
368.216
368.21 (Anhydrous)
5g
14518-94-6
Cd(BrO3)2·xH2O
UN1450
VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
Cadmium(2+);dibromat
14598111
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation