Learn More
Alfa Aesar™ Cadmiumbromid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 035682.06
Weitere Details : CAS : 7789-42-6 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|
Beschreibung
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
7789-42-6 | |
MFCD00015996 | |
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, |
Spezifikation
Cadmium bromide | |
7789-42-6 | |
MFCD00015996 | |
14,1615 | |
272.22 | |
99.999% | |
−10 Mesh | |
Ampulle | |
863°C | |
567°C |
Ultra dry | |
(Metallbasis) | |
UN2570 | |
cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous, | |
Perlen | |
5.192 g/mL | |
Odorless | |
Hygroscopic | |
Weiß bis gelb | |
5g |