Learn More
Calciumchlorid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222727
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10108-64-2
CdCl2
183.31
MFCD00010916
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
24947
CHEBI:35456
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10108-64-2
CdCl2
183.31
MFCD00010916
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
24947
CHEBI:35456
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 960.0°C
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride
Schmelzpunkt 568.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (On dry substance) (Argentometry)
Strukturformel CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15, 1622
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
IUPAC-Name Dichlorcadmium
Formelmasse 183.31
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch