Learn More
Cadmiumnitrat-Tetrahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11368888
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10022-68-1
CdH2N2O6
238.44
MFCD00149626
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
56924536
CHEBI:86156
Cadmium(2+);Dinitrat;Tetrahydrat
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10022-68-1
CdH2N2O6
238.44
MFCD00149626
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
56924536
CHEBI:86156
Cadmium(2+);Dinitrat;Tetrahydrat
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Cadmium nitrate tetrahydrate is used in Photographic emulsions, coloring glass and porcelain, laboratory reagent, and the production of other cadmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 132°C
Chemischer Name oder Material Cadmium nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 59°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3087
Merck Index 14,1622
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.(109g/100ml)at 0 C and (326g/100ml)at 60 C.Soluble in ammonia,acetone and alcohol.
Formelmasse 308.47 (236.41 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Weak
Dichte 2.45 g/mL