Learn More
Cadmium Nitrate Tetrahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. p-7120273 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15671880 25 g 25 Gramm
15661880 500 g 100 Gramm
15681880 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671880 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 2091125G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-68-1
Summenformel CdH2N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 238.44
MDL-Nummer MFCD00149626
InChI-Schlüssel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC-Name cadmium(2+) bis(nitric acid)
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium Nitrate Tetrahydrate
Menge 25 g
Strukturformel Cd(NO3)2 · 4H2O
UN-Nummer UN2570
Beilstein 8156730
Formelmasse 308.48g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (T)
Güte purum p. a