Learn More
Cadmiumstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser x 23 cm (9.0 Zoll), Puratronic™, ≥99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium rod |
Namenshinweis | 12.7mm (0.5 in.) dia. x 23cm (9.0 in.) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 Pc. |
Reinheit (%) | ≥99.999% |
Güte | Puratronic™ |
Gewicht | ≈250g/rod |
Form | Stange |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cadmium rod
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.