Learn More
Cadmiumsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021983
18.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1306-23-6
CdS
144.47
MFCD00010922
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
14783
CHEBI:50833
[S--].[Cd++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1306-23-6
CdS
144.47
MFCD00010922
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
14783
CHEBI:50833
[S--].[Cd++]
Cadmium sulfide is used as a pigment in the chemical industry; for manufacturing of photoresistors, optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of cadmium sulfide are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. Cadmium sulfide is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cadmiumsulfid wird als Pigment in der chemischen Industrie verwendet; zur Herstellung von Photoresistoren, optisch-elektronischen Paaren, Photodioden, Solarbatterien und Leuchtstoffen. Einzelkristalle aus Cadmiumsulfid werden für die Herstellung optischer Geräte verwendet, die im Infrarotbereich des Spektrums betrieben werden. Cadmiumsulfid ist ein direkter Bandspalthalbleiter mit einem Bandspaltband von 2.42 bis 2.57 eV.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfide
Schmelzpunkt 980°C (sublimation)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,1628
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Cadmiumsulfanyliden
Formelmasse 144.46
Reinheit (%) 98%
Geruch Odorless
Dichte 4.82