Learn More
Cadmiumsulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452267
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452267 50 g 50 Gramm
15462267 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045455.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Pigment in der chemischen Industrie verwendet; für Photoresistoren; optisch-elektronische Paare, Photodioden, Solarbatterien und Leuchtstoffen. Einzelkristalle dieser Verbindung werden für die Herstellung optischer Geräte verwendet, die im Infrarotbereich des Spektrums betrieben werden.
Cadmium sulfide is used as pigment in the chemical industry; photoresistors; optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of this compound are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. It is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-23-6
Summenformel CdS
Molekulargewicht (g/mol) 144.47
MDL-Nummer MFCD00010922
InChI-Schlüssel FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC-Name Cadmiumsulfanyliden
SMILES [S--].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfide
Schmelzpunkt 980°C (sublimation)
Physikalische Form Stücke 3 bis 12 mm
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 144.46
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.82
Dichte 4.82