Learn More
Alfa Aesar™ Cadmiumsulfid, 99.999 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 038342.18
Weitere Details : CAS : 1306-23-6 Netto-Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324457
  • 134.00 € / 50 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1306-23-6
144.474
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
14783
Cadmiumsulfanyliden
CdS
MFCD00010922
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CHEBI:50833
S=[Cd]
Spezifikation
Cadmium sulfide
(Metallbasis)
MFCD00010922
14,1628
Soluble in acid,very slightly soluble in ammonium hydroxide.
S=[Cd]
144.474
CHEBI:50833
Pulver/Granalien
4.82 g/mL
Orange
50g
1306-23-6
CdS
UN3077
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Cadmiumsulfanyliden
14783
144.46
99.999%
Odorless
980°C (sublimation)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation