missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cafedrinhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cafedrine Hydrochloride |
| CAS | 3039-97-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cafedrine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H23 N5 O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-[[(1S,2R)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]ethyl]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride, [R-(R*,S*)]-, Theophylline, 7-[2-[(β-hydroxy-α-methylphenethyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Norephedrine theophylline, [R-(R*,S*)]-3,7-Dihydro-7-[2-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl]-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione monohydrochloride, Cafedrine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H23N5O3.ClH/c1-12(15(24)13-7-5-4-6-8-13)19-9-10-23-11-20-16-14(23)17(25)22(3)18(26)21(16)2;/h4-8,11-12,15,19,24H,9-10H2,1-3H3;1H/t12-,15-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.C[C@H](NCCn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12)[C@H](O)c3ccccc3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?