missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaffeesäure-13C3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Caffeic Acid-13C3 |
| CAS | 1185245-82-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C613C3H8O4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid, 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic-13C3 acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid-13C3, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic-1,2,3-13C3 acid, 4-(2-Carboxyethenyl-13C3)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2'-Carboxyvinyl-13C3)-1,2-dihydroxybenzene, Caffeic acid-13C3, DHCA-13C3, 3,4-Dihydroxycinnamic acid 13C3 (propenoic-13C3 acid) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i2+1,4+1,9+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13CH]=[13CH]c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | (E)-3-(3,4-DiHydroxyphenyl)(1,2,3-13C3)Prop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.14 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?