missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaffeesäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Caffeic Acid Methyl Ester |
| CAS | 67667-67-8 |
| Summenformel | C10 H10 O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, methyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, methyl ester, (E)-, (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid methyl ester, (E)-Caffeic acid methyl ester, Methyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate, trans-Caffeic acid methyl ester, trans-3,4-Dihydroxycinnamic acid methyl ester, Methyl trans-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate, Methyl (2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(12)6-7/h2-6,11-12H,1H3/b5-3+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | methyl(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.18 |
| Formelmasse | 194.0579 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?