Learn More
Caffeidin-Säure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30342204
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30342204 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342204 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC0802151G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H11 N4 O3 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)-amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate, Caffeidine acid sodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N4O3.Na/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6;/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14);/q;+1/p-1
Lösungstyp Neat
SMILES [Na+].CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;3-Methyl-5-[methyl(methylcarbamoyl)amino]imidazol-4-carboxylat
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 234.19
Menge 1 g
Formelmasse 234.0729 g/mol
Reinheit (%) >95% (HPLC)