Learn More
Coffein, 98.5 %, USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10744294
225.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58-08-2
C8H10N4O2
194.19
MFCD00005758
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
2519
CHEBI:27732
1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58-08-2
C8H10N4O2
194.19
MFCD00005758
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
2519
CHEBI:27732
1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Die kristalline Pulverform des Stimulans Koffein (CAS-Nr. 58-08-2) gereinigt für analytische Chemieanwendungen wie HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Koffein ist ein alkaloides vagales/vasomotorisches Stimulans, das sich in bestimmten Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten findet.
  • Es ist ein Methylxanthin, das von einer Purinbasisverbindung abgeleitet wird, die in den Geweben vieler Organismen vorkommt.
  • Koffein bindet Adenosinrezeptoren kompetitiv und verhindert eine Dämpfung der Signalgebung, wodurch die Aktivierung aufrechterhalten und eine Energieerhöhung erzeugt wird.
  • Koffein kann entzündungshemmend und immunsuppressiv wirken.
Anwendungen
  • Geeignet für In-vivo-, Biochemie- und Zellkulturverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Caffeine
Namenshinweis 98.5%
Azidität 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Schmelzpunkt 234.0°C to 239.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.2300g/mL
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 26,461
Merck Index 15,1639
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Sublimationspunkt 178 °C
Lösungsmittelrückstände meets the requirements
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98.5%
Verwandte Substanzen 0.5% max. (TLC)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver