Learn More
Koffein, LoGiCal
Artikelnummer. 30461168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461168 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461168 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0494.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine
CAS 58-08-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Caffeine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H10 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. A (EP), Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine, Dimenhydrinate Impurity C, Pentoxifylline Impurity F, Theophylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Lösungstyp Neat
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC-Name 1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
Menge 10 mg
Formelmasse 194.0804 g/mol