Learn More
Caframo™ Impeller collapsible blade stainless steel for
Klappbarer Blattrührer mit Welle für die Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand Rührern. Radialer Fluss mit hohen Scher- und moderaten Vortexing-Eigenschaften
Marke:  Caframo™ A141
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 12947106
  • 112.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektropolierter Edelstahl 316L
  • Am Stab befestigt
  • Hohe Scherung zum Mischen in Ballonflaschen oder Enghalsflaschen
  • Eingeklappte Blätter erreichen jede Öffnung über 10 mm Durchmesser
  • Zum Vortexen von 5 Gallonen Wasser bei 1000 U/min
  • Gewicht 127 g (0,3 lb.)
  • Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster.
Bestellinformation
Stablänge 16 in. (400 mm), Durchmesser 5/16 in. (8 mm). Laufrad mit 3.5 in. (90 mm) Durchmesser (Rotorblätter vollständig geöffnet).
Spezifikation
Spezifikation
0,375 bis 3,5 in.
10 bis 90 mm
Caframo™ Rührwerk
4 Zoll
16 in.
Klappbares Rührblatt
Elektropolierter Edelstahl 316L
0,3125 in.
8 mm
Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster
10.16 cm
400 mm
127 g
0,3 lb.