Learn More
HUBER Externes Kalibrierbad Unical 700
Artikelnummer. 10110935
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10110935 7 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10110935 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 9623
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Edelstahl-Kalibrierbad gewährleistet Temperaturhomogenität, für die Kalibrierung von Mess- und Regelsensoren. Die obere Kante ermöglicht die genaue Messung der Temperatur, die mit Glasthermometern gemessen wird, und bietet außerdem eine gute Abdichtung für den kundenspezifischen Baddeckel (separat erhältlich).
  • Temperaturstabilität bis ±0,002 K
  • Temperaturhomogenität besser als ±0,01 K
  • Externes Überlaufgefäß
  • 5-Punkt-Kalibrierung des Steuersensors
  • Isolierte Edelstahl- oder PTFE-Badabdeckungen ermöglichen individuelle Datenaufzeichnungen für Sensoren und Thermometer usw.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 l
Temperaturbereich -100 bis +300 °C
Modell Unical 700
Temperaturstabilität -273,148°C
Abmessungen (T x B x H) 330 x 300 x 566 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 566 mm