Learn More
Calciferol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042332
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
50-14-6
C28H44O
396.66
MFCD00166988,MFCD11656674
MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
134129658
(1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
50-14-6
C28H44O
396.66
MFCD00166988,MFCD11656674
MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
134129658
(1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Calciferol has a strong inhibitory effect against bladder tumor promotion by sodium saccharin and induces cell differentiation in leukemia cells. Calciferol has also been shown to be an inhibitor of DNA polymerase. Calciferol with calcium is used to treat or prevent bone loss (osteoporosis). Calciferol is also used with other medications to treat low levels of calcium or phosphate caused by certain disorders (such as hypoparathyroidism, pseudohypoparathyroidism, familial hypophosphatemia). It is often used in kidney disease to keep calcium levels normal and allow normal bone growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (80 mg/ml bei 25 °C), Wasser (<1 mg/ml bei 25 °C), Methanol, DMF (∼20 mg/ml) und DMSO (20 mg/ml bei 25 °C).
Hinweise
Bei 4 °C aufbewahren. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calciferol
Schmelzpunkt 118°C to 119°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1916682
Merck Index 14,10018
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (80mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),methanol,DMF (∽20mg/ml),and DMSO (20mg/ml at 25°C).
Optische Drehung +110° (c=1.5 in Ethanol)
Formelmasse 396.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver