Learn More
Calciferol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042185
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
50-14-6
C28H44O
396.66
MFCD00166988,MFCD11656674
MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
134129658
(1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
50-14-6
C28H44O
396.66
MFCD00166988,MFCD11656674
MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
134129658
(1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Calciferol is a strong inhibitory effect against bladder tumor promotion by sodium saccharin and induces cell differentiation in leukemia cells. Calciferol also been shown to be an inhibitor of DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciferol hat eine stark hemmende Wirkung gegen die Blasentumorpromotion durch Natriumsaccharin und induziert die Zelldifferenzierung in Leukämiezellen. Calciferol wurde auch als Inhibitor der DNA-Polymerase nachgewiesen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser, Methanol, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calciferol
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1916682
Merck Index 14,10018
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water,methanol,dimethylformamide,and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 396.65
Physikalische Form Pulver