Learn More
Calcipotriol-Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcipotriol monohydrate |
| CAS | 147657-22-5 |
| Summenformel | C27 H40 O3 . H2 O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R,2E,4S)-4-Cyclopropyl-4-hydroxy-1-methyl-2-buten-1-yl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-1,3-cyclohexanediol hydrate (1:1), (5Z,7E,22E,24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3β,24-triol monohydrate, 9,10-Secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1,3,24-triol, 24-cyclopropyl-, monohydrate, (1α,3β,5Z,7E,22E,24S)- (9CI), Calcipotriol monohydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H40O3.H2O/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2;/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3;1H2/b13-6+,19-7+,21-10-;/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-;/m1./s1 |
| SMILES | O.C[C@H](\C=C\[C@@H](O)C1CC1)[C@H]2CC[C@H]3\C(=C\C=C/4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C)\CCC[C@]23C |
| IUPAC-Name | (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5S)-5-Cyclopropyl-5-hydroxypent-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1,3-diol;hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 430.62 |
| Formelmasse | 430.3083 |