missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcitonin Antibody (CALCA/8639R), DyLight 755, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18503879 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18503879 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18503879 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320778IR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Calcitonin Monoclonal antibody specifically detects Calcitonin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calcitonin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CALCA/8639R
Konjugat DyLight 755
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias ATP2B2plasma membrane calcium ATPase, ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4, DKFZp686G08106, DKFZp686M088, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Matrix-remodeling-associated protein 1, matrix-remodelling associated 1, MXRA1, Plasma membrane calcium ATPase isoform 4, plasma membrane calcium pump, Plasma membrane calcium pump isoform 4, plasma membrane calcium-transporting ATPase 4, PMCA4b, PMCA4PMCA4x, sarcolemmal calcium pump
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Calcitonin protein (around aa 1-141) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 796
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.